Learn More
HESX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | HESX1 |
---|---|
Concentrazione | 0.24 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897934
|
Proteintech
17927-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887934
|
Proteintech
17927-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a conserved homeobox protein that is a transcriptional repressor in the developing forebrain and pituitary gland. Mutations in this gene are associated with septooptic dysplasia, HESX1-related growth hormone deficiency, and combined pituitary hormone deficiency.Specifica
HESX1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q61658, Q9UBX0 | |
15209, 498575, 8820 | |
HESX1 Fusion Protein Ag12348 | |
Primary | |
-20°C | |
HESX1 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ANF, hAnf, HESX homeobox 1, HESX1, Homeobox protein ANF, RPX | |
Hesx1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |