Learn More
Hex-1-Ene, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10376230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10376230
Marca: Fisher Chemical H/0460/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 592-41-6
Punto di fusione -140°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 62°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C6H12
Numero MDL 9505
Quantità 100 mL
Sinonimo 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
InChI Key LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC=C
IUPAC Name hex-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 84.162
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
Peso formulazione 84.15g/mol
Pressione del vapore 186mmHg 25
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.