Learn More
Hexaamminecobalt(III) chloride, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10481811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10481811 5 g Glass bottle 5g
10134070 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10481811 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192870050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10534-89-1
Formula molecolare H18Cl3CoN6
Molecular Weight (g/mol) 267.47
Numero MDL MFCD00036304
Specifica
Materiale o nome chimico Hexaamminecobalt(III) chloride
Punto di fusione 217°C
Nota nome 99.999%
Colore Orange to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare [Co(NH3)6]Cl3
Indice di Merck 15, 4710
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 267.47
Percent Purity 100.00%
Grado Base per metalli in tracce