Learn More
Hexaamminecobalt(III) chloride, 99%
Codice prodotto. 10782582 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782582 5 g Glass bottle 5g
10442761 25 g Glass bottle 25g
10422975 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10782582 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405310050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10534-89-1
Formula molecolare H18Cl3CoN6
Molecular Weight (g/mol) 267.47
Numero MDL MFCD00036304
Specifica
Materiale o nome chimico Hexaamminecobalt(III) chloride
Punto di fusione 217°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare [Co(NH3)6]Cl3
Indice di Merck 15, 4710
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 267.47
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexaamminecobalt(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexaamminecobalt(III) chloride