Learn More
Hexaamminenickel(II) bromide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11400830
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400830 25 g 25g
11410830 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11400830 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044482.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13601-55-3 | Molecular Formula: Ni(NH3)6Br2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13601-55-3
Formula molecolare Ni(NH3)6Br2
Numero MDL MFCD04039935
Sinonimo hexaamminenickel ii bromide, dibromonickel hexaamine
Specifica
Materiale o nome chimico Hexaamminenickel (II) bromide
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 25 g
Peso formulazione 320.68
Percent Purity 99.999%
Forma fisica Crystalline