Learn More
Hexaammineruthenium(II) chloride, 99.9%
Codice prodotto. 11456736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456736 0.25 g 0.25g
11446736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11456736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23886.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15305-72-3 | ClH12N6Ru | 232.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15305-72-3
Formula molecolare ClH12N6Ru
Molecular Weight (g/mol) 232.66
Numero MDL MFCD00011477
InChI Key MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Hexaammineruthenium(II) chloride
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Quantità 0.25 g
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 274.16
Percent Purity 99.9%