Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexaammineruthenium(III) chloride |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 250 mg |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
| IUPAC Name | azane;ruthenium(3+);trichloride |
| Peso formulazione | 309.61 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Hexaammineruthenium(III) chloride