Learn More
Hexaammineruthenium(III) chloride, 98%
Codice prodotto. 10619863 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10619863 5 g Glass bottle 5g
10583884 250 mg Glass bottle 250mg
10662033 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10619863 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 363340050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14282-91-8
Formula molecolare Cl3H18N6Ru
Molecular Weight (g/mol) 309.61
Numero MDL MFCD00011478
InChI Key GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
SMILES N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Hexaammineruthenium(III) chloride
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name ruthenium(3+) hexaamine trichloride
Peso formulazione 309.61
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexaammineruthenium(III) chloride