Learn More
Hexabromobenzene, 97%
Codice prodotto. 11480897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480897 100 g 100g
11470897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23295.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-82-1 | C6Br6 | 551.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-82-1
Formula molecolare C6Br6
Molecular Weight (g/mol) 551.49
Numero MDL MFCD00000058
InChI Key CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexabromobenzene, benzene, hexabromo, perbromobenzene, unii-t01859xwir, ccris 5917, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, hxbbz, hexabioomobenzene, acmc-20aj0o
PubChem CID 6905
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6-hexabromobenzene
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hexabromobenzene
Punto di fusione >300°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 1912586
Peso formulazione 551.52
Percent Purity 97%