Learn More
Hexabromobenzene, TRC
Codice prodotto. 30404799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404799 25 g -
30396891 5 g -
30396017 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30404799 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29480525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-82-1
Formula molecolare C6 Br6
Molecular Weight (g/mol) 551.49
Sinonimo Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-, Benzene, hexabromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexabromobenzene, AFR 1001, FR-B, HBB, HBB (flame retardant), HBB-S, HBB-b, Hexabromobenzene, NSC 113975, Perbromobenzene, Plasafety HBB
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6-hexabromobenzene
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
Specifica
Materiale o nome chimico Hexabromobenzene
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Peso formulazione 545.51