Learn More
Hexacarbonylchromium, 99%
Codice prodotto. 11392148
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392148 10 g 10g
11382148 1 g 1g
11372148 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11392148 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013061.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220.056 g/mol
Hexacarbonylchromium is widely used as a catalyst for isomerization of alkenes. It is involved in the hydrogenation of 1,3-conjugated dienes and oxidation of allylic and benzylic positions. It acts as a precursor to prepare phenanthrenes, tricarbonyl(arene)chromium and Fischer carbine complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13007-92-6
Formula molecolare C6CrO6
Molecular Weight (g/mol) 220.056
Numero MDL MFCD00010945
InChI Key KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
PubChem CID 25589
ChEBI CHEBI:33031
IUPAC Name carbon monoxide;chromium
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Specifica
Materiale o nome chimico Hexacarbonylchromium
Punto di fusione ∽152°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 10 g
Sensibilità Light sensitive
Pressione del vapore 0.35 hPa
Intervallo percentuale saggio 99%
Densità 1.77
Informazioni di solubilità Soluble in ether,chloroform,tetrahydropyran and methylene chloride. Insoluble in water.
Peso formulazione 220.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexacarbonylchromium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexacarbonylchromium