Learn More
Hexachloro-1,3-butadiene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11443557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443557 250 g 250g
11433557 50 g 50g
11423557 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17316.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-68-3
Formula molecolare C4Cl6
Molecular Weight (g/mol) 260.744
Numero MDL MFCD00000836
InChI Key RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexachloro-1,3-butadiene, hexachlorobutadiene, perchlorobutadiene, hcbd, hexachlorobuta-1,3-diene, dolen-pur, hexachlorbutadiene, 1,3-butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro, 1,3-hexachlorobutadiene, hexachlor-1,3-butadien
PubChem CID 6901
ChEBI CHEBI:5691
IUPAC Name 1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-diene
SMILES C(=C(Cl)Cl)(C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hexachloro-1,3-butadiene
Punto di fusione -21°C
Densità 1.68
Punti di ebollizione 215°C
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.555
Quantità 250 g
Numero UN UN2279
Beilstein 1766570
Indice di Merck 14,4678
Peso formulazione 260.76
Percent Purity 97%