Learn More
Hexachloro-1,3-butadiene, TRC
Codice prodotto. 30407215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407215 10 g 10g
30405814 5 g -
30401360 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30407215 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29076510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-68-3
Formula molecolare C4 Cl6
Molecular Weight (g/mol) 260.76
Sinonimo 1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-, Butadiene, hexachloro- (6CI,7CI), 1,1,2,3,4,4-Hexachloro-1,3-butadiene, C 46, HCB, Hexachloro-1,3-butadiene, Hexachlorobutadiene, NSC 3701, Perchloro-1,3-butadiene, Perchlorobutadiene
IUPAC Name 1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-diene
SMILES ClC(=C(Cl)C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hexachlorobutadiene
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
Peso formulazione 257.8131