Learn More
Hexachloroacetone, 99%
Codice prodotto. 11490857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490857 250 g 250g
11478890 100 g 100g
11480857 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23259.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 116-16-5 | C3Cl6O | 264.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-16-5
Formula molecolare C3Cl6O
Molecular Weight (g/mol) 264.73
Numero MDL MFCD00000796
InChI Key DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexachloroacetone, hexachloro-2-propanone, perchloroacetone, hexachloropropanone, kureha hca, hca weedkiller, perchloro-2-propanone, bis trichloromethyl ketone, acetone, hexachloro, 2-propanone, hexachloro
PubChem CID 8303
ChEBI CHEBI:82243
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexachloropropan-2-one
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hexachloroacetone
Punto di fusione -2°C
Densità 1.748
Punti di ebollizione 203°C to 205°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5115
Quantità 250 g
Numero UN UN2661
Beilstein 1707475
Peso formulazione 264.75
Percent Purity 99%