Learn More
Hexachlorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30137449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137449 100 g 100g
18020840 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137449 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH290815100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-74-1
Formula molecolare C6 Cl6
Molecular Weight (g/mol) 284.78
Sinonimo Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzene
SMILES Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hexachlorobenzene
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Peso formulazione 281.8131