Learn More
Hexachloroethane, 99%
Codice prodotto. 10143720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10143720 100 g Plastic bottle 100g
10522161 1 kg Plastic bottle 1kg
10487160 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11994471 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10143720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148541000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-72-1
Formula molecolare C2Cl6
Molecular Weight (g/mol) 236.72
Numero MDL MFCD00000799
InChI Key VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hexachloroethane
Punto di fusione 184.0°C to 190.0°C
Colore White
Densità 2.0910g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare Cl3CCCl3
Quantità 100 g
Beilstein 01,87
Indice di Merck 15,4715
Gravità specifica 2.091
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.05g/L (22°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,>50g/100mL ethanol
IUPAC Name hexachloroethane
Peso formulazione 236.74
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexachloroethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.