Learn More
Hexachloroethane, TRC
Codice prodotto. 30392986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392986 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392986 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29085010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexachloroethane
CAS 67-72-1
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C2 Cl6
Quantità 10 g
Sinonimo Ethane, hexachloro- (8CI,9CI), 1,1,1,2,2,2-Hexachloroethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrachloroethane, Avlothane, Distokal, Distopan, Distopin, Egitol, Ethane hexachloride, Falkitol, Fasciolin, Fron 110, Hexachlorethane, Hexachloroethane, Hexachloroethylene, Mottenhexe, NSC 9224, Perchloroethane, Phenohep
InChI Formula InChI=1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name 1,1,1,2,2,2-hexachloroethane
Molecular Weight (g/mol) 236.74
Peso formulazione 233.8131
Percent Purity >95