Learn More
Hexachloroethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexachloroethane |
| CAS | 67-72-1 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C2 Cl6 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Ethane, hexachloro- (8CI,9CI), 1,1,1,2,2,2-Hexachloroethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrachloroethane, Avlothane, Distokal, Distopan, Distopin, Egitol, Ethane hexachloride, Falkitol, Fasciolin, Fron 110, Hexachlorethane, Hexachloroethane, Hexachloroethylene, Mottenhexe, NSC 9224, Perchloroethane, Phenohep |
| InChI Formula | InChI=1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC Name | 1,1,1,2,2,2-hexachloroethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.74 |
| Vedi altri risultati |