Learn More
Hexachloroplatinic(IV) Acid Hydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10181420 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10181420 1 g 1g
10635492 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10181420 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0262/43
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 26023-84-7
Formula molecolare Cl6H2Pt
Molecular Weight (g/mol) 409.80
Numero MDL MFCD00149909
InChI Key ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punto di fusione 60°C
Colore Amber
Imballaggio Vial
Quantità 1 g
Peso formulazione 409.82g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen hexachloroplatinate(IV)hydrate,Chloroplatinic acid