Learn More
Hexachloropropanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexachloroacetone |
| CAS | 116-16-5 |
| Formula molecolare | C3 Cl6 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1,1,1,3,3,3-Hexachloro-2-propanone, Hexachloro-2-propanone, 1,1,1,3,3,3-Hexachloropropanone, Bis(trichloromethyl) ketone, HCA, Hexachloro-2-propanone, Hexachloroacetone, NSC 6852, Perchloroacetone |
| InChI Formula | InChI=1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC Name | 1,1,1,3,3,3-hexachloropropan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.75 |
| Peso formulazione | 261.808 |