Learn More
Hexacontane, TRC
Codice prodotto. 30179983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179983 50 mg 50mg
30180150 25 mg 25mg
30180062 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179983 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH35499050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7667-80-3
Formula molecolare C60 H122
Molecular Weight (g/mol) 843.61
Sinonimo Hexacontane, n-Hexacontane
IUPAC Name hexacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexacontane
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C60H122/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-60H2,1-2H3
Peso formulazione 842.9547