Learn More
Hexacosanoic acid 100 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexacosanoic acid (Cerotic acid) |
| CAS | 506-46-7 |
| Nomi componenti o analita | Hexacosanoic acid (Cerotic acid) |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C26 H52 O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | hexacosanoic acid |
| Vedi altri risultati |