Learn More
Hexacosanoic acid, 98%
Codice prodotto. 10740751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10740751 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10551681 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10740751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258211000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-46-7
Formula molecolare C26H52O2
Molecular Weight (g/mol) 396.7
Numero MDL MFCD00002811
InChI Key XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
IUPAC Name hexacosanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexacosanoic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 87.0°C to 89.0°C
Colore White
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 250.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)24COOH
Indice di rifrazione 1.4301
Quantità 100 mg
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and acetone
Peso formulazione 396.7
Percent Purity 98%
Forma fisica Shiny Fluffy Crystalline Powder