Learn More
Hexacosanoic acid, MedChemExpress
Descrizione
Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexacosanoic acid |
| CAS | 506-46-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C26H52O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | THF : 5.56 mg/mL (14.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 396.69 |
| Peso formulazione | 396.69 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only