Learn More
Hexacosanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30391461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391461 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391461 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2909101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
CAS 506-46-7
Formula molecolare C26 H52 O2
Quantità 1 g
Sinonimo Hexacosanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Cerotic acid (6CI, 7CI), Ceratinic acid, Ceric acid, Cerinic acid, Cerylic acid, n-Hexacosanoic acid, NSC 4205
InChI Formula InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name hexacosanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 396.69
Peso formulazione 396.3967