Learn More
Hexadecafluoroheptane, TRC
Codice prodotto. 30396574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396574 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30396574 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH293823100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexadecafluoroheptane
CAS 335-57-9
Formula molecolare C7F16
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), Perfluoroheptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI)
InChI Formula InChI=1S/C7F16/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)23
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoroheptane
Molecular Weight (g/mol) 388.05
Peso formulazione 387.9745