Learn More
Hexadecane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10204580 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10204580 100 mL Amber glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10204580 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0270/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Specifica
CAS 544-76-3
Punto di fusione 18°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 287°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C16H34
Numero MDL 8998
Quantità 100 mL
Sinonimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
InChI Key DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name hexadecane
Molecular Weight (g/mol) 226.448
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
Peso formulazione 226.44g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexadecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.