Learn More
Hexadecane, TRC
Codice prodotto. 30137791
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137791 500 mL 500mL
17933475 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 30137791 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH293630500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 544-76-3
Formula molecolare C16 H34
Molecular Weight (g/mol) 226.44
Sinonimo Hexadecane, Cetane, NSC 7334, S 6 (alkane), n-Cetane, n-Hexadecane
IUPAC Name hexadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexadecane
Quantità 500 mL
InChI Formula InChI=1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Peso formulazione 226.2661