Learn More
Hexadecyl Methacrylate, TRC
Codice prodotto. 30402062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30402062 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402062 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29380025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexadecyl Methacrylate
CAS 2495-27-4
Formula molecolare C20H38O2
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Methyl-2-propenoic Acid Hexadecyl Ester, Methacrylic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Methacrylate, Blemmer CMA, Cetyl Methacrylate, Hexadecyl 2-Methyl-2-propenoate, Palmityl Methacrylate
InChI Formula InChI=1S/C20H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-20(21)19(2)3/h2,4-18H2,1,3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC Name hexadecyl 2-methylprop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 310.51
Peso formulazione 310.2872