Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexadecyltrimethylammonium Bromide |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Punto di fusione | 230.0°C |
| Informazioni di decomposizione | >230°C |
| Quantità | 500 g |
| Punto d'infiammabilità | 244°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Hexadecyltrimethylammonium bromide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.