Learn More
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, 99+%
Codice prodotto. 11621789 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
10g
10kg
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 11621789
Marca: Thermo Scientific Acros 227160025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-09-0
Formula molecolare C19H42BrN
Molecular Weight (g/mol) 364.46
Numero MDL MFCD00011772
InChI Key LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Hexadecyltrimethylammonium bromide
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Punto di fusione 230.0°C
Informazioni di decomposizione >230°C
Quantità 2.5 kg
Punto d'infiammabilità 244°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Drum
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Beilstein 04, IV, 819
Fieser 15,77
Indice di Merck 15, 2024
Sinonimo Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, CTABr
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol (>200g/L at 20 °C), ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether, chloroform, sparingly soluble in acetone
IUPAC Name hexadecyl(trimethyl)azanium;bromide
Peso formulazione 364.45
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexadecyltrimethylammonium bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.