Learn More
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexadecyltrimethylammonium Bromide |
| CAS | 57-09-0 |
| Punto d'infiammabilità | 244.00°C |
| Imballaggio | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C19H42BrN |
| Numero MDL | MFCD00011772 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon |
| InChI Key | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.