Learn More
Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d9, TRC
Codice prodotto. 30390887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30390887 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30390887 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH293863500MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexadecyltrimethylammonium-d9 Bromide
CAS 95217-14-4
Formula molecolare C19 2H9 H33 N . Br
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-Hexadecanaminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (1:1), 1-Hexadecanaminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9CI), Cetrimonium-D9 Bromide (N,N,N-tri(methyl-D3))
InChI Formula InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3;
SMILES [Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name hexadecyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 373.5
Peso formulazione 372.3066