Learn More
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide, 25% in methanol
Codice prodotto. 10666841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666841 100 g Glass bottle 100g
10651505 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    278.00€ / 100g
    Risparmia 20.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 505-86-2 | C19H43NO | 301.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 505-86-2
Formula molecolare C19H43NO
Molecular Weight (g/mol) 301.56
Numero MDL MFCD00041921
InChI Key WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo hexadecyltrimethylammonium hydroxide, cetyltrimethylammonium hydroxide, unii-8q7d6895lv, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, cetrimide inn:ban:jan, n-hexadecyltrimethylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-1-hexadecanaminiuhydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide 1:1, cetyl-trimethylammonium hydroxide
PubChem CID 68166
IUPAC Name hexadecyltrimethylazanium hydroxide
SMILES [OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 25%in Methanol
Concentrazione 23 to 27 w/w% (in Methanol)
Densità 0.83g/mL
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
Quantità 100 g
Forma fisica Soluzione
Peso formulazione 301.55
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexadecyltrimethylammonium hydroxide, 25% in methanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.