Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexaethylene glycol monobenzyl ether |
| CAS | 24342-68-5 |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | C19H32O7 |
| InChI Key | VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | 1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.46 |
| Peso formulazione | 372.46 |