Learn More
Hexafluoroacetone Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30405948
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30405948 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405948 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH3051302.5G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexafluoroacetone Hydrate
CAS 10057-27-9
Formula molecolare C3 F6 O . xH2O
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2
SMILES O=C(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one hydrate
Molecular Weight (g/mol) 184.03
Peso formulazione 183.9959