Learn More
Hexafluoroacetone Trihydrate, TRC
Codice prodotto. 30389722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389722 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389722 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2949132.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexafluoroacetone trihydrate
CAS 34202-69-2
Formula molecolare C3 F6 O . 3 H2 O
Quantità 2.5 g
Sinonimo Hexafluoroacetone Trihydrate, 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate (1:3) (ACI), 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate (8CI, 9CI), Hexafluoroacetone trihydrate
InChI Formula InChI=1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2
SMILES O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one;trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 220.07
Peso formulazione 220.017