Learn More
Hexafluoroacetone Trihydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hexafluoroacetone trihydrate |
| CAS | 34202-69-2 |
| Formula molecolare | C3 F6 O . 3 H2 O |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Hexafluoroacetone Trihydrate, 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, hydrate (1:3) (ACI), 2-Propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate (8CI, 9CI), Hexafluoroacetone trihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2 |
| SMILES | O.O.O.FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one;trihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.07 |
| Peso formulazione | 220.017 |