Learn More
Hexafluorobenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778741
36.46 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
392-56-3
C6F6
186.06
MFCD00000288
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
9805
CHEBI:38589
1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzene
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
392-56-3
C6F6
186.06
MFCD00000288
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
9805
CHEBI:38589
1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzene
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Hexafluorobenzene
Punto di fusione 3.7°C to 4.1°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6120g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 82.0°C (743.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6F6
Indice di rifrazione 1.3760 to 1.3780
Quantità 10 mL
Indice di Merck 15,4722
Gravità specifica 1.612
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 186.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • benzene fluoro 12
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.