Learn More
Hexafluoroglutaric acid, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10073660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10073660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10073660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 306600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Hexafluoroglutaric acid
Nota nome 97%
CAS 376-73-8
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H2F6O4
Numero MDL MFCD00004172
Quantità 5 g
Sinonimo hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
InChI Key CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
IUPAC Name hexafluoropentanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 240.06
PubChem CID 67827
Peso formulazione 240.06