Learn More
Hexafluoroglutaric acid, 98%
Codice prodotto. 11473448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473448 25 g 25g
11463448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17848.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 376-73-8 | C5H2F6O4 | 240.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 376-73-8
Formula molecolare C5H2F6O4
Molecular Weight (g/mol) 240.06
Numero MDL MFCD00004172
InChI Key CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
PubChem CID 67827
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexafluoroglutaric acid
Punto di fusione 92°C to 97°C
Punti di ebollizione 134°C to 138°C (3 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1801049
Sensibilità Hygroscopic
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4-hexafluoropentanedioic acid
Peso formulazione 240.06
Percent Purity 98%