Learn More
Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Hexafluorophosphoric acid |
Colore | Colorless |
Nota nome | 60 wt% Solution in Water |
Formula lineare | HPF6 |
Composizione | contains the following products of hydrolysis: HPO2F2, H2PO3F, H3PO4 and HF. the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70% |
Fieser | 01,42; 02,402 |
Densità | 1.7500g/mL |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: hydrolyzes slowly. |
Peso formulazione | 145.97 |
Percent Purity | ≥60% (PF6-content) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H300-Letale se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.