Learn More
Hexahydro-4-methylphthalic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30402388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402388 25 g -
30397021 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30402388 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29378525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19438-60-9
Formula molecolare C9 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Sinonimo 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-methyl- (8CI), Hexahydro-5-methyl-1,3-isobenzofurandione, 1-Methylcyclohexane-4,5-Dicarboxylic anhydride, 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic anhydride, HN 7000, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Lindride 52, NSC 128883, Quinhard HH 400, Rikacid MH, Rikacid MH-T, WH 700
IUPAC Name 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Peso formulazione 168.0786