Learn More
Hexahydrocoumarin, TRC
Codice prodotto. 30134833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134833 2.5 g 2.50g
30132452 250 mg 250mg
17933165 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134833 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2939052.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 700-82-3
Formula molecolare C9 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Sinonimo Coumarin, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- (6CI,7CI,8CI), 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2H-1-benzopyran-2-one, 1-Cyclohexene-1-propanoic acid, 2-hydroxy-, δ-lactone, 3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin, Hexahydrocoumarin, δ-1,6-2-Oxabicyclo(4.4.0)decen-3-one
IUPAC Name 3,4,5,6,7,8-hexahydrochromen-2-one
SMILES O=C1CCC2=C(CCCC2)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Hexahydrocoumarin
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H2
Peso formulazione 152.0837