Learn More
Hexahydrocurcumin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16421618
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16421618
Marca: Medchem Express HYN0929
MedChemExpress Hexahydrocurcumin is one of the major metabolites of curcumin and a selective, orally active COX-2 inhibitor. Hexahydrocurcumin is inactive against COX-1. Hexahydrocurcumin has antioxidant, anticancer and anti-inflammatory activities.
Hexahydrocurcumin is one of the major metabolites of curcumin and a selective, orally active COX-2 inhibitor. Hexahydrocurcumin is inactive against COX-1. Hexahydrocurcumin has antioxidant, anticancer and anti-inflammatory activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Hexahydrocurcumin
CAS 36062-05-2
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H26O6
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (267.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(O)CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCC2=CC=C(O)C(OC)=C2
Molecular Weight (g/mol) 374.43
Peso formulazione 374.43
Percent Purity 99.7%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.