Learn More
Hexahydrocurcumin, TRC
Codice prodotto. 30138236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138236 500 mg 500mg
30005320 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138236 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH281370500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36062-05-2
Formula molecolare C21 H26 O6
Molecular Weight (g/mol) 374.43
Sinonimo 3-Heptanone, 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone, Hexahydrocurcumin
IUPAC Name 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptan-3-one
SMILES COc1cc(CCC(O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexahydrocurcumin
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Peso formulazione 374.1729