Learn More
Hexaketocyclohexane octahydrate, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 156280100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7255-28-9 Peso : 0.01000kg
Quantità 10g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10031730
  • 187.00€ / 10g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
7255-28-9
168.06
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
68240
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
C6O6
MFCD00001652,MFCD00149074
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone
Specifica
Hexaketocyclohexane octahydrate
Glass bottle
90.0°C to 93.0°C
97%
97%
MFCD00001652,MFCD00149074
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
168.06
312.17
97%
Authentic
Beige to Brown-Gray
10g
7255-28-9
C6O6
07, 907
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone
68240
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Hexaketocyclohexane octahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SDS Documenti
Certificati