Learn More
Hexaketocyclohexane octahydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10764281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10764281
Marca: Thermo Scientific Acros 156280010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7255-28-9
Formula molecolare C6O6
Molecular Weight (g/mol) 168.06
Numero MDL MFCD00001652,MFCD00149074
InChI Key PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
PubChem CID 68240
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone
SMILES O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexaketocyclohexane octahydrate
Nota nome 97%
Punto di fusione 90.0°C to 93.0°C
Colore Beige to Brown-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 07, 907
Peso formulazione 312.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexaketocyclohexane octahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.