Learn More
gamma-Hexalactone, 98%
Codice prodotto. 15505096 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15505096 500 g 500g
15595086 25 g 25g
15580662 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15505096 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 394175000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 695-06-7
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00005401
InChI Key JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
PubChem CID 12756
ChEBI CHEBI:85235
IUPAC Name 5-ethyloxolan-2-one
SMILES CCC1CCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico γ-Hexalactone
Punto di fusione -18.0°C
Densità 1.0230g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.023
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 98%