Learn More
Hexamethonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30403923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403923 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403923 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH29670825G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hexamethonium Bromide
CAS 55-97-0
Formula molecolare C12H30Br2N2
Quantità 25 g
Sinonimo 1,6-Hexanebis(trimethylammonium) Dibromide, 1,6-Bis(trimethylammonium)hexane Dibromide, Bistrium Bromide, Esametina, Gangliostat, Hexamethonium bromide, Methobromin, Methobromine, N,N,N,N',N',N'-Hexamethyl(hexamethylene)diammonium bromide, Simpatoblock, Vegolysen, Vegolysin
InChI Formula InChI=1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC Name trimethyl-[6-(trimethylazaniumyl)hexyl]azanium;dibromide
Molecular Weight (g/mol) 362.19
Peso formulazione 360.0776